Learn More
Perfluoro(1,3-diméthylcyclohexane), tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15422297 50 g 50g
15432297 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15422297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045477.18
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 335-27-3
Formule moléculaire C8F16
Poids moléculaire (g/mol) 400.062
Numéro MDL MFCD00001469
Clé InChI LOQGSOTUHASIHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane, perfluoro 1,3-dimethylcyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis trifluoromethyl cyclohexane, decafluoro-1,3-bis trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane, perfluoro-1,3-dimethyl, cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis trifluoromethyl, cyclohexane, decafluoro-1,3-bis trifluoromethyl, hexadecafluoro 1,3-dimethylcyclohexane, flutec pp3, acmc-1cjoy
CID PubChem 78975
Nom IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis(trifluorométhyl)cyclohexane
SMILES C1(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoro (1,3-dimethylcyclohexane)
Point de fusion -55°C
Densité 1.828 g/mL
Point d’ébullition 101°C to 102°C
Odeur Odorless
Quantité 50 g
Beilstein 2064147
Poids de la formule 400.06
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide