Learn More
Perfluoro-1-iododécane, TRC
Code produit 17914975
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17914975 5 g 5g
17902465 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17914975 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2865305G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 423-62-1
Formule moléculaire C10 F21 I
Poids moléculaire (g/mol) 645.978
Synonyme Heneicosafluoro-1-iodo-decane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-heneicosafluoro-10-iododecane, 1-Iodoheneicosafluorodecane, 1-Iodoperfluorodecane, Heneicosafluoro-1-iododecane, Perfluorodecyl iodide
Nom IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-hénicosafluoro-10-iododécane
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoro-1-iododecane
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C10F21I/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)32
Poids de la formule 645.871
Pourcentage de pureté >95%