Learn More
Perfluoro-1-iodohexane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15482132 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15482132 5 g 5g
15492132 25 g 25g
15402142 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15482132 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 269940050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 355-43-1 | C6F13I | 445.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 355-43-1
Formule moléculaire C6F13I
Poids moléculaire (g/mol) 445.95
Clé InChI BULLJMKUVKYZDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluorohexyl iodide, perfluoro-1-iodohexane, 1-iodoperfluorohexane, perfluoro-n-hexyl iodide, tridecafluorohexyl iodide, unii-a2a17jug4r, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-6-iodo, tridecafluoro-1-iodohexane, a2a17jug4r, hexane, tridecafluoro-6-iodo
CID PubChem 67733
Nom IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridécafluoro-6-iodohexane
SMILES C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoro-1-iodohexane
Point de fusion -45.0°C
Densité 2.0630g/mL
Point d’ébullition 116.0°C to 119.0°C
Point d’éclair >115°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Formule linéaire CF3(CF2)5I
Indice de réfraction 1.3270 to 1.3300
Quantité 5 g
Gravité spécifique 2.063
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 445.95
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Perfluoro-1-iodohexane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.