Learn More
Perfluoro-1-iodohexane, 98+ %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470017 10 g 10g
11480017 50 g 50g
11490017 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20958.09
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 355-43-1 | C6F13I | 445.95 g/mol
It is used as an initiator in the presence of fac-[Ir(ppy) 3 for the photoredox catalyst activated CRP of methacrylates in visible light-induced controlled radical polymerization of methacrylates with perfluoroalkyl iodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme un initiateur en présence de fac-[Ir(ppy) 3 pour la CRP de méthacrylates activée par le catalyseur photorédox dans la polymérisation radicalaire contrôlée induite par la lumière visible de méthacrylates avec de l’iodure de perfluoroalkyle.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’écart des agents légers et oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 355-43-1
Formule moléculaire C6F13I
Poids moléculaire (g/mol) 445.95
Numéro MDL MFCD00001063
Clé InChI BULLJMKUVKYZDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluorohexyl iodide, perfluoro-1-iodohexane, 1-iodoperfluorohexane, perfluoro-n-hexyl iodide, tridecafluorohexyl iodide, unii-a2a17jug4r, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-6-iodo, tridecafluoro-1-iodohexane, a2a17jug4r, hexane, tridecafluoro-6-iodo
CID PubChem 67733
Nom IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridécafluoro-6-iodohexane
SMILES C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoro-1-iodohexane
Note relative au nom stabilized with copper
Point de fusion -45°C
Densité 2.063
Point d’ébullition 117°C
Indice de réfraction 1.329
Quantité 10 g
Beilstein 1802118
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 445.95
Pourcentage de pureté ≥98%