Learn More
Perfluoro-1-iodooctane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429656 10 g 10g
11439656 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11429656 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20207.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 507-63-1 | C8F17I | 545.965 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 507-63-1
Formule moléculaire C8F17I
Poids moléculaire (g/mol) 545.965
Numéro MDL MFCD00001064
Clé InChI KWXGJTSJUKTDQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluorooctyl iodide, heptadecafluoro-1-iodooctane, 1-iodoperfluorooctane, perfluoro-n-octyl iodide, 1-iodoheptadecafluorooctane, perfluoro-1-iodooctane, perfluorooctyliodide, heptadecafluoro-n-octyl iodide, octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-8-iodo, octane, heptadecafluoro-1-iodo
CID PubChem 10491
Nom IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadécafluoro-8-iodooctane
SMILES C(C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoro-1-iodooctane
Point de fusion 25°C
Densité 2.04
Point d’ébullition 160°C to 161°C
Formule linéaire CF3(CF2)7I
Indice de réfraction 1.329
Quantité 10 g
Beilstein 1717141
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 545.97
Pourcentage de pureté 98%