Learn More
Fluorure de perfluoro-2,5,8-triméthyl-3,6,9-trioxadodécanoyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399285
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11399285 25 g -
11389285 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399285 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16614.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 27639-98-1 | C12F24O4 | 664.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27639-98-1
Formule moléculaire C12F24O4
Poids moléculaire (g/mol) 664.09
Numéro MDL MFCD00084743
Clé InChI IIYQDKPSLAINNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride, propanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-heptafluoropropoxy propoxy propoxy, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy propoxy propoxy propanoyl fluoride, propanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy propoxy propoxy, propanoyl fluoride,2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy propoxy propoxy, acmc-20ajy8, 3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride, tetradecafluoro-2,5,8-tris trifluoromethyl
CID PubChem 119616
Nom IUPAC fluorure de 2,3,3,3-tétrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propoxy]propoxy]propanoyle
SMILES C(=O)(C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)F)(F)F)F)(F)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride
Densité 1.8
Point d’ébullition 158°C to 161°C
Point d’éclair None
Indice de réfraction 1.3
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 664.09
Pourcentage de pureté 97%