Learn More
Perfluoro(2-méthyl-2-pentène), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11418327 5 g 5g
11428327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11418327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18394.06
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 1584-03-8 | C6F12 | 300.047 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1584-03-8
Formule moléculaire C6F12
Poids moléculaire (g/mol) 300.047
Numéro MDL MFCD00015724
Clé InChI FAEGGADNHFKDQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluoro-2-methyl-2-pentene, perfluoro 2-methylpent-2-ene, hexafluoropropene dimer, perfluoro-2-methylpent-2-ene, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl pent-2-ene, perfluoro 2-methyl-2-pentene, nonafluoro-2-trifluoromethyl pent-2-ene, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl pent-4-ene, 2-pentene, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl-2-pentene
CID PubChem 74105
Nom IUPAC 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-(trifluorométhyl)pent-2-ène
SMILES C(=C(C(C(F)(F)F)(F)F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoro(2-methyl-2-pentene)
Densité 1.62
Point d’ébullition 48°C to 54°C
Point d’éclair −12°C (10°F)
Indice de réfraction ca. 1.3
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 300.05
Pourcentage de pureté 97%