Learn More
Perfluoro-2-méthyl-2-pentène, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10083720 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10083720 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10083720 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 312400010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoro-2-methyl-2-pentene
Note relative au nom 90%
CAS 1584-03-8
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.6200g/mL
Point d’ébullition 53.0°C to 61.0°C
Point d’éclair −12°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6F12
Formule linéaire C2F5CF=C(CF3)2
Numéro MDL MFCD00015724
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.62
Synonyme perfluoro-2-methyl-2-pentene, perfluoro 2-methylpent-2-ene, hexafluoropropene dimer, perfluoro-2-methylpent-2-ene, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl pent-2-ene, perfluoro 2-methyl-2-pentene, nonafluoro-2-trifluoromethyl pent-2-ene, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl pent-4-ene, 2-pentene, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl-2-pentene
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Clé InChI FAEGGADNHFKDQX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=C(C(C(F)(F)F)(F)F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nom IUPAC 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-(trifluorométhyl)pent-2-ène
Poids moléculaire (g/mol) 300.04
CID PubChem 74105
Poids de la formule 300.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide