Learn More
Fluorure de perfluoro(2-méthyl-3-oxahexanoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399185
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399185 5 g 5g
11389185 1 g 1g
11309195 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11399185 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16483.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2062-98-8 | C6F12O2 | 332.045 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2062-98-8
Formule moléculaire C6F12O2
Poids moléculaire (g/mol) 332.045
Numéro MDL MFCD00054657
Clé InChI BCLQALQSEBVVAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3,3,3-tetrafluoro-2-perfluoropropoxy propanoyl fluoride, undecafluoro-2-methyl-3-oxahexanoyl fluoride, perfluoro 2-methyl-3-oxahexanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-heptafluoropropoxy propanoyl fluoride, perfluoro-2-methyl-3-oxahexanoyl fluoride, propanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-heptafluoropropoxy, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy propanoyl fluoride, propanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy, hfpo dimer, acmc-1cljd
CID PubChem 102740
Nom IUPAC Fluorure de 2,3,3,3-tétrafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3(-heptafluoropropoxy)propanoyl
SMILES C(=O)(C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl) fluoride
Point d’ébullition 54°C to 56°C
Point d’éclair None
Indice de réfraction 1.3
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 332.06
Pourcentage de pureté 97%