Learn More
Perfluoro(2-méthyl-3-pentanone), TRC
Code produit 30409740
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30409740 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409740 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP9992355G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoro-2-methyl-3-pentanone
CAS 756-13-8
Formule moléculaire C6 F12 O
Quantité 5 g
Synonyme 1,1,1,2,2,4,5,5,5-Nonafluoro-4-(trifluoromethyl)-3-pentanone, Dodecafluoro-2-methylpentan-3-one, Heptafluoroisopropyl pentafluoroethyl ketone, Khaldon PFK 49, L 18543, Novec 1230, Novec 649, Perfluoro(ethyl isopropyl ketone), Perfluoro-(4-methylpentan-3-one), Perfluoro-2-methyl-3-pentanone
Formule InChI InChI=1S/C6F12O/c7-2(4(10,11)12,5(13,14)15)1(19)3(8,9)6(16,17)18
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nom IUPAC 1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluorométhyl)pentan-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 316.04
Poids de la formule 315.9758