Learn More
Perfluoro(2-méthyl-3-pentanone), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Perfluoro-2-methyl-3-pentanone |
| CAS | 756-13-8 |
| Formule moléculaire | C6 F12 O |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 1,1,1,2,2,4,5,5,5-Nonafluoro-4-(trifluoromethyl)-3-pentanone, Dodecafluoro-2-methylpentan-3-one, Heptafluoroisopropyl pentafluoroethyl ketone, Khaldon PFK 49, L 18543, Novec 1230, Novec 649, Perfluoro(ethyl isopropyl ketone), Perfluoro-(4-methylpentan-3-one), Perfluoro-2-methyl-3-pentanone |
| Formule InChI | InChI=1S/C6F12O/c7-2(4(10,11)12,5(13,14)15)1(19)3(8,9)6(16,17)18 |
| SMILES | FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluorométhyl)pentan-3-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 316.04 |
| Poids de la formule | 315.9758 |