Learn More
Perfluoro(2-n-butyltétrahydrofurane), technique, contient du perfluoro(2-n-propyltétrahydropyrane), Thermo Scientific™
Code produit 11420611
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420611 250 g 250g
11400611 10 g -
11410611 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11420611 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20098.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Milieu réactionnel pouvant solubiliser l’oxygène moléculaire comme dans l’époxydation à haut rendement des alcènes en présence de triméthylacétaldéhyde.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 335-36-4
Formule moléculaire C8F16O
Poids moléculaire (g/mol) 416.06
Numéro MDL MFCD00014513
Clé InChI FYJQJMIEZVMYSD-UHFFFAOYNA-N
Synonyme perfluoro-2-butyltetrahydrofuran, perfluoro 2-butyltetrahydrofuran, fluorinert fc-75, perfluoro-compound fc-75, perfluoro butyltetrahydrofuran, heptafluorotetrahydro-2-nonafluorobutyl furan, furan, 2,2,3,3,4,4,5-heptafluorotetrahydro-5-nonafluorobutyl, perfluoro-2-n-butyltetrahydrofurane, 2,2,3,3,4,4,5-heptafluoro-5-nonafluorobutyl tetrahydrofuran, 2,2,3,3,4,4,5-heptafluorotetrahydro-5-nonafluorobutyl furan
CID PubChem 78976
ChEBI CHEBI:39023
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,5-heptafluoro-5-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)oxolane
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)OC(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoro(2-n-butyltetrahydrofuran)
Densité 1.77
Quantité 250 g
Indice de réfraction <1.3005
Notes de pourcentage du dosage cont. perfluoro(2-n-propyltétrahydropyrane)
Point d’ébullition 99°C to 107°C
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 416.06
Qualité Technique