Learn More
Perfluoro(4-méthyl-2-pentène), [(E):(Z) 9:1], 90+ %, cont. 5-10 % de perfluoro(2-méthyl-2-pentène), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11313786 25 g 25g
11323786 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11313786 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16836.14
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 2070-70-4 | C6F12 | 300.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2070-70-4
Formule moléculaire C6F12
Poids moléculaire (g/mol) 300.05
Numéro MDL MFCD00153253
Clé InChI SAPOZTRFWJZUFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2z-1,1,1,2,3,4,5,5,5-nonafluoro-4-trifluoromethyl pent-2-ene
CID PubChem 11012007
SMILES FC(=C(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoro(4-methyl-2-pentene)
Note relative au nom [(E):(Z) 9:1]
Notes de pourcentage du dosage contient de 5 à 10 % de perfluoro(2-méthyl-2-pentène)
Formule linéaire (CF3)2CFCF=CFCF3
Indice de réfraction <1.3000
Quantité 25 g
Nom IUPAC 1,1,1,2,3,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluorométhyle)pent-2-ène
Poids de la formule 300.05
Pourcentage de pureté ≥90%