Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs d’acylation pour anhydrides de l’acide perfluorique (TFAA, PFAA et HFAA)
Code produit 11567740 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants standard:
Anhydride d’acide heptafluoro-butanoïque
Anhydride d’acide pentafluoro-propanoïque
Anhydride d’acide trifluoroacétique
Quantité:
25 g
100 g
10 x 1 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants standard Quantité unitSize
11567740 Anhydride d’acide heptafluoro-butanoïque 25 g 1 pièce
11557740 Anhydride d’acide heptafluoro-butanoïque 100 g 1 pièce
11772247 Anhydride d’acide heptafluoro-butanoïque 10 x 1 ml 10 pièces
11587740 Anhydride d’acide pentafluoro-propanoïque 100 g 1 pièce
11597740 Anhydride d’acide pentafluoro-propanoïque 25 g 1 pièce
11507750 Anhydride d’acide pentafluoro-propanoïque 10 x 1 ml -
11517800 Anhydride d’acide trifluoroacétique 100 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11567740 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS63163
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Préparez des dérivés fluoracyles volatils et stables pour la GC/MS grâce aux anhydrides de l’acide perfluorique Thermo Scientific™ (TFAA, PFAA et HFAA).
Préparez des dérivés fluoracyles pour la GC/MS et les techniques de détection par ionisation de flamme et par capture d’électrons grâce aux anhydrides de l’acide perfluorique Thermo Scientific™ (TFAA, PFAA et HFAA). Ces réactifs réagissent facilement avec les alcools, les phénols et les amines.
  • Utilisés pour la préparation de dérivés fluoracyles pour la GC/MS
  • Produisent des dérivés volatils stables pour les techniques FID et ECD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec GC-MS
Stockage Température ambiante
Quantité 25 g
Composants standard Anhydride d’acide heptafluoro-butanoïque
Concentration standard 98 à 100%