Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs d’acylation pour anhydrides de l’acide perfluorique (TFAA, PFAA et HFAA)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Préparez des dérivés fluoracyles pour la GC/MS et les techniques de détection par ionisation de flamme et par capture d’électrons grâce aux anhydrides de l’acide perfluorique Thermo Scientific™ (TFAA, PFAA et HFAA). Ces réactifs réagissent facilement avec les alcools, les phénols et les amines.
- Utilisés pour la préparation de dérivés fluoracyles pour la GC/MS
- Produisent des dérivés volatils stables pour les techniques FID et ECD
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | GC-MS |
| Risques | Corrosif |
| Stockage | Température ambiante |
| Quantité | 100 g |
| Composants standard | Anhydride d’acide pentafluoro-propanoïque |
| Concentration standard | 98 à 100% |
Sécurité et traitement
- PFAA, 100 g pentafluoropropionic Acid Anhydride
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.