Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs d’acylation pour anhydrides de l’acide perfluorique (TFAA, PFAA et HFAA)
Code produit 11772247 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants standard:
Anhydride d’acide heptafluoro-butanoïque
Anhydride d’acide pentafluoro-propanoïque
Anhydride d’acide trifluoroacétique
Quantité:
25 g
100 g
10 x 1 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants standard Quantité Conditionnement
11772247 Anhydride d’acide heptafluoro-butanoïque 10 x 1 ml 10 pièces
11557740 Anhydride d’acide heptafluoro-butanoïque 100 g 1 pièce
11567740 Anhydride d’acide heptafluoro-butanoïque 25 g 1 pièce
11587740 Anhydride d’acide pentafluoro-propanoïque 100 g 1 pièce
11597740 Anhydride d’acide pentafluoro-propanoïque 25 g 1 pièce
11507750 Anhydride d’acide pentafluoro-propanoïque 10 x 1 ml -
11517800 Anhydride d’acide trifluoroacétique 100 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11772247 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS63164
Préparez des dérivés fluoracyles volatils et stables pour la GC/MS grâce aux anhydrides de l’acide perfluorique Thermo Scientific™ (TFAA, PFAA et HFAA).
Préparez des dérivés fluoracyles pour la GC/MS et les techniques de détection par ionisation de flamme et par capture d’électrons grâce aux anhydrides de l’acide perfluorique Thermo Scientific™ (TFAA, PFAA et HFAA). Ces réactifs réagissent facilement avec les alcools, les phénols et les amines.
  • Utilisés pour la préparation de dérivés fluoracyles pour la GC/MS
  • Produisent des dérivés volatils stables pour les techniques FID et ECD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec GC-MS
Stockage Température ambiante
Quantité 10 x 1 ml
Composants standard Anhydride d’acide heptafluoro-butanoïque
Concentration standard 98 à 100%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Perfluoro Acid Anhydrides
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: heptafluorobutyric