Learn More
Perfluoro (butylcyclohexane), TRC
Code produit 30418664
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418664 500 mg 500mg
30413493 1 g -
30415974 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30418664 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP999370500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 374-60-7
Formule moléculaire C10F20
Poids moléculaire (g/mol) 500.08
Synonyme 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)-Cyclohexane, undecafluoro(nonafluorobutyl)-Cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-Undecafluoro-6-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)cyclohexane
Nom IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undécafluoro-6-(1,1,2,2,3,3,4,4,4,4-nonafluorobutyle)cyclohexane
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoro(butylcyclohexane)
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C10F20/c11-1(4(16,17)7(22,23)9(26,27)10(28,29)30)2(12,13)5(18,19)8(24,25)6(20,21)3(1,14)15
Poids de la formule 499.9681