Learn More
Composés perfluoro FC-43(TM), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10447320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10447320 10 g Flacon en verre 10g
10081160 100 g Flacon en verre 100g
10091160 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10447320 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 123770100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 311-89-7
Formule moléculaire C12F27N
Poids moléculaire (g/mol) 670
Numéro MDL MFCD00000436
Clé InChI RVZRBWKZFJCCIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluorotributylamine, tris perfluorobutyl amine, tri perfluorobutyl amine, tris nonafluorobutyl amine, heptacosafluorotributylamine, fluorinert, fluosol 43, perfluorotri-n-butylamine, fluorocarbon fc 43, tri nonafluorobutyl amine
CID PubChem 9397
ChEBI CHEBI:38854
Nom IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)butan-1-amine
SMILES C(C(C(F)(F)F)(F)F)(C(N(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoro-compound FC-43*
Point de fusion -52.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.8800g/mL
Point d’ébullition 173.0°C to 181.0°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.291
Quantité 10 g
Gravité spécifique 1.88
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Viscosité 2.3-3.3 mm2/s (25°C)
Poids de la formule 670
Forme physique Liquide