Learn More
Composés perfluoro FC-72(TM), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10103030 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10103030 100 g Flacon en verre 100g
10113030 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10103030 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 123791000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 355-42-0
Formule moléculaire C6F14
Poids moléculaire (g/mol) 340
Numéro MDL MFCD00000437
Clé InChI ZJIJAJXFLBMLCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluorohexane, perflexane, tetradecafluorohexane, perfluoro-n-hexane, flutec pp1, hexane, tetradecafluoro, n-tetradecafluorohexane, fluorinert fc72, perfluorohexanes, perflexane usan:inn
CID PubChem 9639
ChEBI CHEBI:39427
Nom IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tétradecafluorohexane
SMILES C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoro-compound FC-72*
Point de fusion -4.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.6800g/mL
Point d’ébullition 51.0°C to 59.0°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.251
Quantité 100 g
Merck Index 15, 7271
Gravité spécifique 1.68
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Viscosité 0.42 mm2/s (25°C)
Poids de la formule 340
Forme physique Liquide