Learn More
Perfluoro(méthylcyclohexane), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Perfluoro(methylcyclohexane) |
| CAS | 355-02-2 |
| Formule moléculaire | C7F14 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | Cyclohexane','1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-(trifluoromethyl)- (ACI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-Undecafluoro-6-(trifluoromethyl)cyclohexane (ACI), Cyclohexane','undecafluoro(trifluoromethyl)- (6CI','8CI','9CI), Flutec PC 2, Flutec PP 2, Khladon 350, NSC 4779, Perfluoro(methylcyclohexane), PP 2, Undecafluoro(trifluoromethyl)cyclohexane |
| Formule InChI | InChI=1S/C7F14/c8-1(7(19,20)21)2(9,10)4(13,14)6(17,18)5(15,16)3(1,11)12 |
| SMILES | FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F |
| Nom IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undécafluoro-6-(trifluorométhyl)cyclohexane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 350.05 |
| Poids de la formule | 349.9776 |