Learn More
Perfluoro(méthylcyclohexane), TRC
Code produit 30412091
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30412091 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30412091 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP999225500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoro(methylcyclohexane)
CAS 355-02-2
Formule moléculaire C7F14
Quantité 500 mg
Synonyme Cyclohexane','1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecafluoro-6-(trifluoromethyl)- (ACI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-Undecafluoro-6-(trifluoromethyl)cyclohexane (ACI), Cyclohexane','undecafluoro(trifluoromethyl)- (6CI','8CI','9CI), Flutec PC 2, Flutec PP 2, Khladon 350, NSC 4779, Perfluoro(methylcyclohexane), PP 2, Undecafluoro(trifluoromethyl)cyclohexane
Formule InChI InChI=1S/C7F14/c8-1(7(19,20)21)2(9,10)4(13,14)6(17,18)5(15,16)3(1,11)12
SMILES FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
Nom IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undécafluoro-6-(trifluorométhyl)cyclohexane
Poids moléculaire (g/mol) 350.05
Poids de la formule 349.9776