Learn More
Perfluoro(méthyldécahydronaphtalène), tech. 85 %, ca 1 : 1 mélange d’isomères 1 et 2, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11307625 25 g 25g
11317625 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11307625 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05862.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51294-16-7
Formule moléculaire C11F20
Poids moléculaire (g/mol) 512.09
Numéro MDL MFCD00014326
Clé InChI LWRNQOBXRHWPGE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme perfluoromethyldecalin, perfluoro methyldecalin, flutec pp9, perfluoro 1-methyldecalin, perfluoro-1-methyldecalin, pp 9, perfluoro methyldecalin , tech., naphthalene, 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8a-heptadecafluorodecahydro-8-trifluoromethyl, heptadecafluorodecahydro-1-trifluoromethyl naphthalene, 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8a-heptadecafluoro-8-trifluoromethyl naphthalene
CID PubChem 39977
Nom IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8a-heptadecafluoro-8-(trifluorométhyl)naphtalène
SMILES FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C12F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoro(methyldecahydronaphthalene)
Note relative au nom ≈1:1 mixture of 1- and 2-isomers
Point de fusion -70°C
Densité 1.972
Point d’ébullition ∼160°C
Indice de réfraction 1.317
Quantité 25 g
Poids de la formule 512.09
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique