Learn More
Perfluoro-n-octane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473338 25 g 25g
11453338 1 g 1g
11463338 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11473338 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17741.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le perfluorooctane peut être utilisé dans la synthèse chimique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 307-34-6
Formule moléculaire C8F18
Poids moléculaire (g/mol) 438.059
Numéro MDL MFCD00042083
Clé InChI YVBBRRALBYAZBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluorooctane, octadecafluorooctane, n-perfluorooctane, octane, octadecafluoro, eftop ef-l 100, unii-6p60zbk0ql, n-perfluoro octane, perfluoro-n-octane, octadecafluoro-n-octane, 6p60zbk0ql
CID PubChem 9387
ChEBI CHEBI:38826
Nom IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-octadécafluorooctane
SMILES C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoro-n-octane
Densité 1.73
Point d’ébullition 99°C to 100°C
Indice de réfraction 1.282
Quantité 25 g
Beilstein 1717142
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 438.06
Pourcentage de pureté 98%