Learn More
Perfluoro(tétradécahydrophénanthène), mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11413148 25 g 25g
11423148 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11413148 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18898.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Perfluoro(tetradecahydrophenanthrene) is used as a solvent in the preparation of co polymers obtained from emulsion polymerization of 2,3,3,3-tetrafluoroethylene and tetrafluoroethylene (TFE).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le Perfluoro(tétradécahydrophénanthrène) est utilisé comme solvant dans la préparation de copolymères obtenus à partir de la polymérisation par émulsion de 2,3,3,3-Tétrafluoroéthylène et de tétrafluoroéthylène (TFE).
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec le lithium, le sodium/les oxydes de sodium, le potassium et le calcium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 306-91-2
Formule moléculaire C14F24
Poids moléculaire (g/mol) 624.116
Numéro MDL MFCD00042596
Clé InChI QKENRHXGDUPTEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluorophenanthrene, perfluoroperhydrophenanthrene, flutec pp11, perfluoro perhydrophenanthrene, tetracosafluorotetradecahydrophenanthrene, phenanthrene, tetracosafluorotetradecahydro, phenanthrene, 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,4b,5,5,6,6,7,7,8,8,8a,9,9,10,10,10a-tetracosafluorotetradecahydro, flutec tm pp11 r, acmc-1clkp, dsstox_cid_27029
CID PubChem 78972
ChEBI CHEBI:39423
Nom IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,4b,5,5,6,6,7,7,8,8,8a,9,9,10,10,10a-tétracosafluorophénanthrène
SMILES C12(C3(C(C(C(C1(C(C(C(C2(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C3(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoro(tetradecahydrophenanthrene)
Note relative au nom mixture of isomers
Point de fusion -20°C
Densité 2.03
Point d’ébullition 215°C
Indice de réfraction 1.3348
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 624.12