Learn More
Acide perfluorobutanoïque 13C3 (2,3,4-13C3) 50 μg/mL dans un mélange méthanol/eau, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Perfluorobutanoic acid 13C3 (2,3,4-13C3) |
| CAS | 2483735-33-5 |
| Solvant ou matrice | Methanol/Water |
| Formule moléculaire | 13C3 C H F7 O2 |
| Quantité | 1 mL |
| Synonyme | 13C3-PFBA, Perfluorobutanoic Acid 13C3 (2,3,4-13C3), Butanoic-2,3,4-13C3 acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro- (ACI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)/i2+1,3+1,4+1 |
| SMILES | OC(=O)[13C](F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)F |
| Nom IUPAC | 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro(2,3,4-{13}C_{3})acide-butanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 217.01633 |
| Afficher plus |