Learn More
Iodure de perfluorobutyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10389050 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10389050 25 g Flacon en verre 25g
10075723 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10389050 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 269950250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 423-39-2 | C4F9I | 345.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 423-39-2
Formule moléculaire C4F9I
Poids moléculaire (g/mol) 345.92
Numéro MDL MFCD00001062
Clé InChI PGRFXXCKHGIFSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluorobutyl iodide, nonafluoro-1-iodobutane, nonafluorobutyl iodide, perfluorobutyliodide, n-nonafluorobutyl iodide, perfluoro-n-butyl iodide, 1-iodoperfluorobutane, ccris 9008, 1-iodononafluorobutane, butane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-iodo
CID PubChem 67917
Nom IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-iodobutane
SMILES C(C(C(F)(F)I)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluorobutyl iodide
Point de fusion -88°C
Couleur Violet
Densité 2.0100g/mL
Point d’ébullition 64°C to 66°C (973.0 mbar)
Point d’éclair >115°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3(CF2)3I
Indice de réfraction 1.3275 to 1.3295
Quantité 25 g
Gravité spécifique 2.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 345.92
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Perfluorobutyl iodide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.