Learn More
Iodure de perfluorobutyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Perfluorobutyl Iodide |
| CAS | 423-39-2 |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Formule moléculaire | C4F9I |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Perfluoro-n-butyl Iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-4-iodobutane, 1-Iodononafluorobutane, 1-Iodoperfluorobutane, 4-Iodoperfluorobutane, Nonafluoro-1-iodobutane |
| Formule InChI | InChI=1S/C4F9I/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)14 |
| SMILES | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I |
| Nom IUPAC | 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-iodobutane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 345.93 |
| Afficher plus |