Learn More
Iodure de perfluorobutyle, TRC
Code produit 30413859
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30413859 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30413859 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP28620525G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluorobutyl Iodide
CAS 423-39-2
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C4F9I
Quantité 25 g
Synonyme Perfluoro-n-butyl Iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-4-iodobutane, 1-Iodononafluorobutane, 1-Iodoperfluorobutane, 4-Iodoperfluorobutane, Nonafluoro-1-iodobutane
Formule InChI InChI=1S/C4F9I/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)14
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Nom IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-iodobutane
Poids moléculaire (g/mol) 345.93
Poids de la formule 345.8901
Pourcentage de pureté >95