Learn More
Acrylate de (perfluorocyclohexyle)méthyle, 96 %, stab. avec 100 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480071
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480071 25 g 25g
11470071 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480071 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044793.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 40677-94-9 | C10H5F11O2 | 366.13 g/mol
(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate is used in pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40677-94-9
Formule moléculaire C10H5F11O2
Poids moléculaire (g/mol) 366.13
Numéro MDL MFCD00080614
Clé InChI OZGWOALFBHODRB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluorocyclohexylmethyl acrylate, perfluorocyclohexyl methyl acrylate, undecafluorocyclohexyl methyl prop-2-enoate, 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexyl methyl prop-2-enoate, acrylic acid 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexylmethyl ester, 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecakis fluoranyl cyclohexyl methyl prop-2-enoate, 2-propenoic acid 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecafluorocyclohexyl methyl ester
CID PubChem 2776049
Nom IUPAC (1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undécafluorocyclohexyl)prop-2-énoate de méthyle
SMILES C=CC(=O)OCC1(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau (Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate
Note relative au nom Stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Couleur Incolore
Quantité 25 g
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.
Poids de la formule 366.13
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide