Learn More
Perfluorodécaline, TRC
Code produit 30414491
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30414491 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30414491 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP28624050G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluorodecalin
CAS 306-94-5
Formule moléculaire C10F18
Quantité 50 g
Synonyme 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-Octadecafluorodecahydronaphthalene, APF 140, Decalin Perfluoride, FDC, Flutec PP 5, Flutec PP 6, Flutec PP 7, NSC 97066, Octadecafluorodecahydronaphthalene, Octadecafluorodecalin, PP 5, PP 6, Perflunafene, Perfluorodecahydronaphthalene, Perfluorodecalin
Formule InChI InChI=1S/C10F18/c11-1-2(12,5(17,18)9(25,26)7(21,22)3(1,13)14)6(19,20)10(27,28)8(23,24)4(1,15)16
SMILES FC1(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C1(F)F
Nom IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-octadécafluoronaphtalène
Poids moléculaire (g/mol) 462.08
Poids de la formule 461.9713