Learn More
Perfluorodécaline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Perfluorodecalin |
| CAS | 306-94-5 |
| Formule moléculaire | C10F18 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-Octadecafluorodecahydronaphthalene, APF 140, Decalin Perfluoride, FDC, Flutec PP 5, Flutec PP 6, Flutec PP 7, NSC 97066, Octadecafluorodecahydronaphthalene, Octadecafluorodecalin, PP 5, PP 6, Perflunafene, Perfluorodecahydronaphthalene, Perfluorodecalin |
| Formule InChI | InChI=1S/C10F18/c11-1-2(12,5(17,18)9(25,26)7(21,22)3(1,13)14)6(19,20)10(27,28)8(23,24)4(1,15)16 |
| SMILES | FC1(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C1(F)F |
| Nom IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,4a,5,5,6,6,7,7,8,8,8a-octadécafluoronaphtalène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 462.08 |
| Poids de la formule | 461.9713 |