Learn More
Acide sulfonique perfluorodécane, TRC
Code produit 30041329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30041329 25 mg 25mg
30041186 50 mg 50mg
30041305 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30041329 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP28654025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 335-77-3
Formule moléculaire C10HF21O3S
Poids moléculaire (g/mol) 600.14
Synonyme 1-Decanesulfonic acid, heneicosafluoro- (6CI,8CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heneicosafluoro-1-decanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,1 0-Heneicosafluorodecane-1-sulfonic acid, Perfluorodecanesulfonic acid, PFDS
Nom IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10,10-hénicosafluorodécane-1-acide sulfonique
SMILES OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau Perfluorodecane sulfonic acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C10HF21O3S/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)35(32,33)34/h(H,32,33,34)
Poids de la formule 599.93
Pourcentage de pureté >95%