Learn More
Acide perfluorodécanesulfonique (50 µg/ml dans le méthanol), TRC
Code produit 30470621
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50x1 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30470621 50x1 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30470621 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCKIT813050X1ML
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluorodecane sulfonic acid
CAS 335-77-3
Formule moléculaire C10HF21O3S
Quantité 50x1 mL
Synonyme 1-Decanesulfonic acid, heneicosafluoro- (6CI,8CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heneicosafluoro-1-decanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,1 0-Heneicosafluorodecane-1-sulfonic acid, Perfluorodecanesulfonic acid, PFDS
Formule InChI InChI=1S/C10HF21O3S/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)35(32,33)34/h(H,32,33,34)
SMILES OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nom IUPAC Acide 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-hénicosafluorodécane-1-sulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 600.14
Poids de la formule 599.93
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 μg/mL