Learn More
Acide perfluorodécanoïque 13C2 (1,2-13C2) 50 μg/mL dans un mélange méthanol/eau, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Perfluorodecanoic Acid 13C2 (1,2-13C2) |
| CAS | 960315-50-8 |
| Solvant ou matrice | Methanol/Water |
| Formule moléculaire | 13C2 C8 H F19 O2 |
| Quantité | 1 mL |
| Synonyme | Perfluorodecanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluorodecanoic-1,2-13C2 acid (ACI), DTXSID 20894100, Perfluoro-n-[1,2-13C2]-decanoic acid, Decanoic-1,2-13C2 acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafl |
| Formule InChI | InChI=1S/C10HF19O2/c11-2(12,1(30)31)3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)29/h(H,30,31)/i1+1,2+1 |
| SMILES | O[13C](=O)[13C](F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | Ácido 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluoro(1,2-^{13}C_{2})decanoico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 516.069 |
| Afficher plus |