Learn More
Acide perfluorodécanoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11455966 5 g 5g
11465966 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11455966 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22292.06
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 335-76-2 | C10HF19O2 | 514.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 335-76-2
Formule moléculaire C10HF19O2
Poids moléculaire (g/mol) 514.09
Numéro MDL MFCD00004175
Clé InChI PCIUEQPBYFRTEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluorodecanoic acid, nonadecafluorodecanoic acid, ndfda, pfda, perfluoro-n-decanoic acid, nonadecafluoro-n-decanoic acid, decanoic acid, nonadecafluoro, ccris 4417, decanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluoro, perfluorocapric acid
CID PubChem 9555
ChEBI CHEBI:35546
Nom IUPAC Acide 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10nonadécafluorodécanoïque
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluorodecanoic acid
Point de fusion 77°C to 82°C
Point d’ébullition 218°C
Formule linéaire CF3(CF2)8CO2H
Quantité 5 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 1810811
Poids de la formule 514.09
Pourcentage de pureté 97%