Learn More
Acide perfluorodécanoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11465966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11465966 25 g 25g
11455966 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11465966 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22292.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.44€
    186.65€ / 25g
    Économisez 39.79€
    17% de réduction
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 335-76-2 | C10HF19O2 | 514.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 335-76-2
Formule moléculaire C10HF19O2
Poids moléculaire (g/mol) 514.09
Numéro MDL MFCD00004175
Clé InChI PCIUEQPBYFRTEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluorodecanoic acid, nonadecafluorodecanoic acid, ndfda, pfda, perfluoro-n-decanoic acid, nonadecafluoro-n-decanoic acid, decanoic acid, nonadecafluoro, ccris 4417, decanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluoro, perfluorocapric acid
CID PubChem 9555
ChEBI CHEBI:35546
Nom IUPAC Acide 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10nonadécafluorodécanoïque
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluorodecanoic acid
Point de fusion 77°C to 82°C
Point d’ébullition 218°C
Formule linéaire CF3(CF2)8CO2H
Quantité 25 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 1810811
Poids de la formule 514.09
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Perfluorodecanoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P263-Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Perfluorodecanoic acid