Learn More
Acide perfluorododécanoïque, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11318985
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11318985
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L14113.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 307-55-1
Formule moléculaire C12HF23O2
Poids moléculaire (g/mol) 614.101
Numéro MDL MFCD00198081
Clé InChI CXGONMQFMIYUJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluorododecanoic acid, tricosafluorododecanoic acid, perfluorolauric acid, dodecanoic acid, tricosafluoro, unii-p6g1j7nm2d, p6g1j7nm2d, pfdoa, tricosafluorolauric acid, n-perfluorododecanoic acid, n-c11f23cooh
CID PubChem 67545
Nom IUPAC acide 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-tricosafluorododécanoïque
SMILES C(=O)(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluorododecanoic acid
Point de fusion 108°C to 112°C
Point d’ébullition 245°C
Point d’éclair None
Formule linéaire CF3(CF2)10CO2H
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1811257
Poids de la formule 614.1
Pourcentage de pureté 96%