Learn More
Perfluorododécyle iodure, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Perfluorododecyl Iodide |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12F25I/c13-1(14,3(17,18)5(21,22)7(25,26)9(29,30)11(33,34)35)2(15,16)4(19,20)6(23,24)8(27,28)10(31,32)12(36,37)38 |
| Poids de la formule | 745.865 |