Learn More
Perfluoroheptanes, isomères mixtes, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Perfluoroheptanes |
| Note relative au nom | mixed isomers |
| Densité | 1.72 |
| Point d’ébullition | 80°C to 82°C |
| Formule linéaire | CF3(CF2)5CF3 |
| Indice de réfraction | 1.265 |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1716335 |
| Poids de la formule | 388.05 |
| Pourcentage de pureté | 98% |