Learn More
Perfluoroheptanes, isomères mixtes, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11353876
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11353876 100 g 100g
11343876 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11353876 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16979.22
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 335-57-9
Formule moléculaire C7F16
Poids moléculaire (g/mol) 388.051
Numéro MDL MFCD00040339
Clé InChI LGUZHRODIJCVOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexadecafluoroheptane, perfluoroheptane, perfluoro-n-heptane, heptane, hexadecafluoro, perfluoroheptanes, unii-i23zvd1p1l, i23zvd1p1l, heptane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadecafluoro, perfluoroheptane s, acmc-20akry
CID PubChem 9553
ChEBI CHEBI:38847
Nom IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexafluoroheptane
SMILES C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoroheptanes
Note relative au nom mixed isomers
Densité 1.72
Point d’ébullition 80°C to 82°C
Formule linéaire CF3(CF2)5CF3
Indice de réfraction 1.265
Quantité 100 g
Beilstein 1716335
Poids de la formule 388.05
Pourcentage de pureté 98%