Learn More
Acide perfluorohéptanoïque, TRC
Code produit 18091340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18091340 5 g 5g
18004050 1 g 1g
18052250 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18091340 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2863005G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 375-85-9
Formule moléculaire C7 H F13 O2
Poids moléculaire (g/mol) 364.06
Synonyme Heptanoic acid, tridecafluoro- (6CI,8CI,9CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tridecafluoroheptanoic acid, PFHpA, Perfluoro-n-heptanoic acid, Perfluoroenanthic acid, Perfluoroheptanoic acid, Tridecafluoroheptanoic acid, PFHpA
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-acide tridécafluorohéptanoïque
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluoroheptanoic acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7HF13O2/c8-2(9,1(21)22)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)20/h(H,21,22)
Poids de la formule 363.9769
Pourcentage de pureté >95%