Learn More
Acide perfluorohexanesulfonique 13C3 (1,2,3-13C3) sodium 50 μg/mL dans un mélange méthanol/eau, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Perfluorohexanesulfonic Acid 13C3 (1,2,3-13C3) Sodium |
| CAS | 2708218-86-2 |
| Solvant ou matrice | Methanol/Water |
| Formule moléculaire | 13C3 C3 F13 O3 S . Na |
| Quantité | 1 mL |
| Synonyme | 13C3-PFHxSNa, Sodium perfluoro-1-[1,2,3-13C3]hexanesulfonate, Perfluorohexanesulfonic Acid 13C3 (1,2,3-13C3) Sodium |
| Formule InChI | InChI=1S/C6HF13O3S.Na/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22;/h(H,20,21,22);/q;+1/p-1/i2+1,4+1,6+1; |
| SMILES | [Na+].[O-]S(=O)(=O)[13C](F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | sodio;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro(1,2,3-13C3)hexano-1-sulfonato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 425.074 |
| Afficher plus |