Learn More
Acide perfluorohexanesulfonique (50 μg/mL en méthanol) (Grade technique), TRC
Code produit 30465084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30465084 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30465084 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCKIT81051X1ML
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluorohexanesulfonic acid
CAS 355-46-4
Formule moléculaire C6 H F13 O3 S
Quantité 1 mL
Synonyme 1-Hexanesulfonic acid, tridecafluoro- (6CI,8CI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluorohexane-1-sulfonic acid, 1-Perfluorohexanesulfonic acid, PFHxS
Formule InChI InChI=1S/C6HF13O3S/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22/h(H,20,21,22)
SMILES OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nom IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridécafluorohexane-1-acide sulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 400.11
Poids de la formule 399.9439
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Perfluorohexanesulfonic acid 50 μg/mL