Learn More
Acide perfluorohexanoïque (50 μg/mL dans le méthanol), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Perfluorohexanoic acid |
| CAS | 307-24-4 |
| Formule moléculaire | C6 H F11 O2 |
| Quantité | 1x1 mL |
| Synonyme | Hexanoic acid, undecafluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Undecafluorohexanoic acid, NSC 5213, PFHxA, Perfluoro-1-pentanecarboxylic acid, Perfluorohexanoic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C6HF11O2/c7-2(8,1(18)19)3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)17/h(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | Acide 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undécafluorohexanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 314.05 |
| Poids de la formule | 313.9801 |
| Afficher plus |