Learn More
Bromure de perfluorohexyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15520624 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15520624 25 g 25g
15510624 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15520624 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 459310250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 335-56-8 | C6BrF13 | 398.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 335-56-8
Formule moléculaire C6BrF13
Poids moléculaire (g/mol) 398.95
Clé InChI JTYRBFORUCBNHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromoperfluorohexane, perfluorohexyl bromide, perfluorohexylbromide, tridecafluorohexyl bromide, 1-bromo-tridecafluorohexane, bromoperfluorohexane, acmc-1cmhf, 1-bromotridecafluorohexane, tridecafluoro-1-bromohexane
CID PubChem 92755
Nom IUPAC 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridécafluorohexane
SMILES C(C(C(C(F)(F)Br)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau Perfluorohexyl bromide
Densité 1.8710g/mL
Point d’ébullition 98.0°C to 100.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Formule linéaire F3C(CF2)4CF2Br
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.871
Poids de la formule 398.95
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • Perfluorohexyl bromide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.