Learn More
Iodure de perfluorohexyléthyle, TRC
Code produit 30421944
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30421944 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30421944 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP28630510G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluorohexylethyl Iodide
CAS 2043-57-4
Formule moléculaire C8 H4 F13 I
Quantité 10 g
Synonyme 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodooctane, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl Iodide, Octane','1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-8-iodo- (7CI','8CI','9CI','ACI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-iodooctane (ACI), 1-(2-Iodoethyl)tridecafluorohexane, 1-Iodo-1H,1H,2H,2H-perfluorooctane, 1-Iodo-1H,1H,2H,2H-tridecafluorooctane, 1-Iodo-2-(perfluorohexyl)ethane, 1-Iodo-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctane, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl iodide, 1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooctyl iodide, 2-(Perfluorohexyl)ethyl iodide, 2-Perfluorohexyl-1-iodoethane, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl iodide, Perfluorohexylethyl iodide
Formule InChI InChI=1S/C8H4F13I/c9-3(10,1-2-22)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
Nom IUPAC 1,1,1,2,2,3,4,4,5,5,6-tridecafluoro-8-iodooctane
Poids moléculaire (g/mol) 474.001
Poids de la formule 473.915