Learn More
Perfluorooctanesulfonyl Chloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Perfluorooctanesulfonyl Chloride |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8ClF17O2S/c9-29(27,28)8(25,26)6(20,21)4(16,17)2(12,13)1(10,11)3(14,15)5(18,19)7(22,23)24 |
| Poids de la formule | 517.9036 |