Learn More
Acide perfluorooctanoïque (50 μg/mL en méthanol), TRC
Code produit 30478099
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478099 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30478099 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCKIT80351X1ML
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluorooctanoic acid
CAS 335-67-1
Formule moléculaire C8 H F15 O2
Quantité 1 mL
Synonyme Octanoic acid, pentadecafluoro- (8CI,9CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluorooctanoic acid, A 5717, EF 201, Eftop EF 201, NSC 95114, PFOA, Pentadecafluoro-n-octanoic acid, Pentadecafluorooctanoic acid, Perfluoro-1-heptanecarboxylic acid, Perfluorocaprylic acid, Perfluoroheptanecarboxylic acid, Perfluorooctanoic acid, n-Perfluorooctanoic acid, Perfluorooctanoic Acid, Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-
Formule InChI InChI=1S/C8HF15O2/c9-2(10,1(24)25)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23/h(H,24,25)
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nom IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-acide pentadecafluorooctanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 414.07
Poids de la formule 413.9737
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Perfluorooctanoic acid 50 μg/mL