Learn More
Bromure de perfluorooctyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11984501 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11984501 50 g Flacon en verre 50g
10641705 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11984501 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 386790500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 423-55-2 | C8BrF17 | 498.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 423-55-2
Formule moléculaire C8BrF17
Poids moléculaire (g/mol) 498.97
Numéro MDL MFCD00042082
Clé InChI WTWWXOGTJWMJHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perflubron, 1-bromoperfluorooctane, perfluorooctyl bromide, 1-bromoheptadecafluorooctane, oxygent, perfluoro-n-octyl bromide, imagent gi, perfluorooctylbromide, liquivent, perfluoroctyl bromide
CID PubChem 9873
ChEBI CHEBI:38803
Nom IUPAC 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadécafluorooctane
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluorooctyl bromide
Point de fusion 6.0°C
Couleur Incolore à brun
Densité 1.9300g/mL
Point d’ébullition 142.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3(CF2)7Br
Indice de réfraction 1.3050 to 1.3070
Quantité 50 g
Merck Index 15,727
Gravité spécifique 1.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with organic solvents
Viscosité 2.3 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 498.95
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solution visqueuse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Perfluorooctyl bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.