Learn More
Iodure de perfluorooctyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10306411 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10306411 10 g Flacon en verre 10g
10021721 1 g Flacon en verre -
10777962 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10306411 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 269960100
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 507-63-1 | C8F17I | 545.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 507-63-1
Formule moléculaire C8F17I
Poids moléculaire (g/mol) 545.96
Numéro MDL MFCD00001064
Clé InChI KWXGJTSJUKTDQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme perfluorooctyl iodide, heptadecafluoro-1-iodooctane, 1-iodoperfluorooctane, perfluoro-n-octyl iodide, 1-iodoheptadecafluorooctane, perfluoro-1-iodooctane, perfluorooctyliodide, heptadecafluoro-n-octyl iodide, octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-8-iodo, octane, heptadecafluoro-1-iodo
CID PubChem 10491
Nom IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadécafluoro-8-iodooctane
SMILES C(C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau Perfluorooctyl iodide
Note relative au nom 99%
Point de fusion 25°C
Couleur Incolore à jaune ou rose
Densité 2.0400g/mL
Point d’ébullition 160°C to 161°C
Point d’éclair >115°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3(CF2)7I
Indice de réfraction 1.3286 to 1.3306
Quantité 10 g
Gravité spécifique 2.04
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 545.96
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide après fusion
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Perfluorooctyl iodide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.